3,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC502148-1G PC502148-250MG
APOSPC502148-1GEA 429 EUR InStock
APOSPC502148-1G APOSPC502148-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
3,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₃F₂NO₃
MW: 187,1 g/mol
Point de fusion: 57…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17169028
Numéro CAS: 213382-46-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité