3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC502224-1G PC502224-250MG PC502224-5G
APOSPC502224-1GEA 58 EUR InStock
APOSPC502224-1G APOSPC502224-250MG APOSPC502224-5G
3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₄BrF₃O₃
MW: 285,015 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30730320
Numéro CAS: 2149601-02-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité