6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC502242-1G PC502242-5G
APOSPC502242-1GEA 80 EUR InStock
APOSPC502242-1G APOSPC502242-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzoic acid 95%
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrFIO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24848699
Numéro CAS: 217816-53-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité