2-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC502249-1G PC502249-250MG
APOSPC502249-1GEA 609 EUR InStock
APOSPC502249-1G APOSPC502249-250MG
2-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
2-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile
Formule: C₉H₄FN
MW: 145,133 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11656151
Numéro CAS: 1208076-36-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité