2-Ethynyl-6-fluorobenzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC502252-1G PC502252-250MG PC502252-5G
APOSPC502252-1GEA 473 EUR InStock
APOSPC502252-1G APOSPC502252-250MG APOSPC502252-5G
2-Ethynyl-6-fluorobenzaldehyde 98%
2-Ethynyl-6-fluorobenzaldehyde
Formule: C₉H₅FO
MW: 148,134 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12545737
Numéro CAS: 137338-08-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité