2-Bromo-2’-(trifluoromethyl)propiophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC502332-1G PC502332-250MG PC502332-5G
APOSPC502332-1GEA 58 EUR InStock
APOSPC502332-1G APOSPC502332-250MG APOSPC502332-5G
2-Bromo-2’-(trifluoromethyl)propiophenone
2-Bromo-2’-(trifluoromethyl)propiophenone
Formule: C₁₀H₈BrF₃O
MW: 281,069 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18392394
Numéro CAS: 104384-69-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité