3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC502340-1G PC502340-250MG
APOSPC502340-1GEA 474 EUR InStock
APOSPC502340-1G APOSPC502340-250MG
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)aniline
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅F₄NO
MW: 195,114 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20723017
Numéro CAS: 206546-19-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité