3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl alcohol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC502418-1G PC502418-5G
APOSPC502418-1GEA 231 EUR InStock
APOSPC502418-1G APOSPC502418-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl alcohol 98%
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,005 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30830100
Numéro CAS: 1296310-72-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité