3-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC502437-10G PC502437-1G PC502437-5G
APOSPC502437-10GEA 606 EUR InStock
APOSPC502437-10G APOSPC502437-1G APOSPC502437-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
Formule: C₇H₇BrFNO
MW: 220,039 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13623651
Numéro CAS: 1096884-89-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité