2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC502518-1G PC502518-250MG PC502518-5G
APOSPC502518-1GEA 58 EUR InStock
APOSPC502518-1G APOSPC502518-250MG APOSPC502518-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₄BrF₅O
MW: 291,013 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31561153
Numéro CAS: 2244078-00-8
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité