4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC502640-5G
APOSPC502640-5GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC502640-5G
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₃IO₂
MW: 316,016 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09881756
Numéro CAS: 954815-11-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité