5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC502694-1G PC502694-5G
APOSPC502694-1GEA 143 EUR InStock
APOSPC502694-1G APOSPC502694-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂F₃O
MW: 333,928 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701032
Numéro CAS: 685126-87-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité