3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC502696-1G PC502696-5G
APOSPC502696-1GEA 279 EUR InStock
APOSPC502696-1G APOSPC502696-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂F₃O
MW: 333,928 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31561242
Numéro CAS: 1011531-45-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité