Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC502714-1G PC502714-250MG
APOSPC502714-1GEA 592 EUR InStock
APOSPC502714-1G APOSPC502714-250MG
Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoate
Formule: C₉H₆ClF₃O₃
MW: 254,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18399023
Numéro CAS: 1261453-43-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité