2-Bromo-3-nitrobenzyl fluoride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC502886-250MG
APOSPC502886-250MGEA 79.9 EUR InStock
APOSPC502886-250MG
2-Bromo-3-nitrobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-nitrobenzyl fluoride
Formule: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234,023 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31634831
Numéro CAS: 2244083-36-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité