tert-Butyl (2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC502890-1G PC502890-250MG
APOSPC502890-1GEA 1320 EUR InStock
APOSPC502890-1G APOSPC502890-250MG
tert-Butyl (2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate 95%
tert-Butyl (2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate
Formule: C₈H₁₄F₃NO₂S
MW: 245,262 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17677141
Numéro CAS: 1208080-55-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité