4-Bromo-2-methylbenzyl fluoride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Bromo-1-(fluoromethyl)-2-methylbenzene
PC502898-1G PC502898-250MG PC502898-5G
APOSPC502898-1GEA 318 EUR InStock
APOSPC502898-1G APOSPC502898-250MG APOSPC502898-5G
4-Bromo-2-methylbenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2-methylbenzyl fluoride
Formule: C₈H₈BrF
MW: 203,052 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22492378
Numéro CAS: 1824142-81-5
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité