2-Bromo-4-fluorophenylisocyanate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC502998-1G PC502998-25G PC502998-5G
APOSPC502998-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC502998-1G APOSPC502998-25G APOSPC502998-5G
2-Bromo-4-fluorophenylisocyanate
2-Bromo-4-fluorophenylisocyanate
May form small amount of sediment
Formule: C₇H₃BrFNO
MW: 216,007 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09929336
Numéro CAS: 1016722-24-9
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité