2-Bromo-5-fluorophenylisocyanate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC503001-1G PC503001-25G PC503001-5G
APOSPC503001-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC503001-1G APOSPC503001-25G APOSPC503001-5G
2-Bromo-5-fluorophenylisocyanate
2-Bromo-5-fluorophenylisocyanate
May form small amount of sediment
Formule: C₇H₃BrFNO
MW: 216,007 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09945449
Numéro CAS: 1016819-26-3
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité