3-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC503005-1G PC503005-25G PC503005-5G
APOSPC503005-1GEA 82.8 EUR InStock
APOSPC503005-1G APOSPC503005-25G APOSPC503005-5G
3-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
3-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
Formule: C₇H₃BrFNS
MW: 232,073 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26686203
Numéro CAS: 1517289-83-6
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité