5-Bromo-2-fluorophenylisocyanate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC503019-1G PC503019-25G PC503019-5G
APOSPC503019-1GEA 82.8 EUR InStock
APOSPC503019-1G APOSPC503019-25G APOSPC503019-5G
5-Bromo-2-fluorophenylisocyanate
5-Bromo-2-fluorophenylisocyanate
May form small amount of sediment
Formule: C₇H₃BrFNO
MW: 216,007 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09932124
Numéro CAS: 956784-89-7
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité