4-Bromo-3-fluorostyrene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-3-fluorostyrene
PC50320-1G PC50320-250MG PC50320-5G
APOSPC50320-1GEA 516 EUR InStock
APOSPC50320-1G APOSPC50320-250MG APOSPC50320-5G
4-Bromo-3-fluorostyrene 95%
4-Bromo-3-fluorostyrene
Formule: C₈H₆BrF
MW: 201,036 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD24108136
Numéro CAS: 916814-07-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité