5-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
PC50380-1G PC50380-250MG PC50380-5G
APOSPC50380-1GEA 66.7 EUR InStock
APOSPC50380-1G APOSPC50380-250MG APOSPC50380-5G
5-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
5-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅FO₃
MW: 180,133 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038172
Numéro CAS: 89197-62-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité