3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC50419-10G PC50419-1G PC50419-5G
APOSPC50419-10GEA 1880 EUR InStock
APOSPC50419-10G APOSPC50419-1G APOSPC50419-5G
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene 98%
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene
Formule: C₆H₃BrClF₅S
MW: 317,502 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32708472
Numéro CAS: 2514941-99-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité