2,5-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC50426-10G PC50426-1G PC50426-5G
APOSPC50426-10GEA 574 EUR InStock
APOSPC50426-10G APOSPC50426-1G APOSPC50426-5G
2,5-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
2,5-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene
Formule: C₇H₂BrF₅
MW: 260,987 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28737903
Numéro CAS: 1807071-16-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité