2,4-Dichloro-6-fluorophenol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC50442-1G PC50442-5G
APOSPC50442-1GEA 250 EUR InStock
APOSPC50442-1G APOSPC50442-5G
2,4-Dichloro-6-fluorophenol 97%
2,4-Dichloro-6-fluorophenol
Formule: C₆H₃Cl₂FO
MW: 180,992 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12405440
Numéro CAS: 344-21-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité