3-Bromo-2,4,5-trifluoroaniline ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC50478-100MG PC50478-1G PC50478-250MG PC50478-5G
APOSPC50478-100MGEA 14.7 EUR InStock
APOSPC50478-100MG APOSPC50478-1G APOSPC50478-250MG APOSPC50478-5G
3-Bromo-2,4,5-trifluoroaniline ≥98%
3-Bromo-2,4,5-trifluoroaniline
Formule: C₆H₃BrF₃N
MW: 225,994 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30530500
Numéro CAS: 2055841-42-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité