2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-4-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC50532-1G PC50532-250MG PC50532-5G
APOSPC50532-1GEA 125 EUR InStock
APOSPC50532-1G APOSPC50532-250MG APOSPC50532-5G
2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-4-amine
2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-4-amine
Formule: C₉H₇F₃N₂
MW: 200,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28634315
Numéro CAS: 1553181-95-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité