2-Ethynyl-5-fluorobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC50558-1G PC50558-250MG
APOSPC50558-1GEA 609 EUR InStock
APOSPC50558-1G APOSPC50558-250MG
2-Ethynyl-5-fluorobenzonitrile 95%
2-Ethynyl-5-fluorobenzonitrile
Formule: C₉H₄FN
MW: 145,133 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD18205104
Numéro CAS: 1378823-86-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité