Pro-Gly-OMe TFA
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510015-1G PC510015-5G
APOSPC510015-1GEA 306 EUR InStock
APOSPC510015-1G APOSPC510015-5G
Pro-Gly-OMe TFA
Pro-Gly-OMe TFA
Formule: C₈H₁₄N₂O₃·CF₃CO₂H
MW: 300,232 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16495871
Numéro CAS: 634922-10-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité