2-(4-Amino-2,6-difluorophenyl)propanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510017-1G PC510017-5G
APOSPC510017-1GEA 499 EUR InStock
APOSPC510017-1G APOSPC510017-5G
2-(4-Amino-2,6-difluorophenyl)propanoic acid
2-(4-Amino-2,6-difluorophenyl)propanoic acid
Formule: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16495906
Numéro CAS: 1226776-88-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité