Ethyl 4,5-Difluoro-2-nitrobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510023-25G
APOSPC510023-25GEA 252 EUR InStock
APOSPC510023-25G
Ethyl 4,5-Difluoro-2-nitrobenzoate
Ethyl 4,5-Difluoro-2-nitrobenzoate
Formule: C₉H₇F₂NO₄
MW: 231,153 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11042826
Numéro CAS: 1214387-06-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité