1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-fluorophenyl)propane
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510079-1G PC510079-5G
APOSPC510079-1GEA 499 EUR InStock
APOSPC510079-1G APOSPC510079-5G
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-fluorophenyl)propane
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-fluorophenyl)propane
Formule: C₁₄H₁₉BrFNO₂
MW: 332,209 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410615
Numéro CAS: 924817-75-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité