6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510090-1G PC510090-5G PC510090-250MG
APOSPC510090-1GEA 499 EUR InStock
APOSPC510090-1G APOSPC510090-5G APOSPC510090-250MG
6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarbaldehyde
6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarbaldehyde
Formule: C₁₃H₈F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410031
Numéro CAS: 887979-25-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité