1-Benzyl-2-[3-(1-benzyl-1,3-dimethyl-1H-benzo[e]indol-2(3H)-ylidene)-1-propen-1-yl]-1,3-dimethyl-1H-benzo[e]indol-3-ium Hexafluorophosphate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510114-1G PC510114-5G
APOSPC510114-1GEA 306 EUR InStock
APOSPC510114-1G APOSPC510114-5G
1-Benzyl-2-[3-(1-benzyl-1,3-dimethyl-1H-benzo[e]indol-2(3H)-ylidene)-1-propen-1-yl]-1,3-dimethyl-1H-benzo[e]indol-3-ium Hexafluorophosphate
1-Benzyl-2-[3-(1-benzyl-1,3-dimethyl-1H-benzo[e]indol-2(3H)-ylidene)-1-propen-1-yl]-1,3-dimethyl-1H-benzo[e]indol-3-ium Hexafluorophosphate
Formule: C₄₅H₄₁N₂·PF₆
MW: 754,785 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18071595
Numéro CAS: 581092-53-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité