Ethyl 2-Fluorothiazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-fluorothiazole-4-carboxylate
PC510136-1G PC510136-250MG
APOSPC510136-1GEA 307 EUR InStock
APOSPC510136-1G APOSPC510136-250MG
Ethyl 2-Fluorothiazole-4-carboxylate
Ethyl 2-Fluorothiazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₆FNO₂S
MW: 175,181 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18416559
Numéro CAS: 153027-86-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité