2-Methoxy-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510197-1G PC510197-250MG
APOSPC510197-1GEA 601 EUR InStock
APOSPC510197-1G APOSPC510197-250MG
2-Methoxy-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
2-Methoxy-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₅F₃N₂O₃
MW: 222,121 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17168448
Numéro CAS: 1803857-10-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité