N-Boc-3-amino-2,2-difluoropropionic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510199-1G PC510199-250MG
APOSPC510199-1GEA 713 EUR InStock
APOSPC510199-1G APOSPC510199-250MG
N-Boc-3-amino-2,2-difluoropropionic acid
N-Boc-3-amino-2,2-difluoropropionic acid
Formule: C₈H₁₃F₂NO₄
MW: 225,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189573
Numéro CAS: 1196145-07-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité