3,3,3-Trifluoro-2-phenylpropionic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510212-1G PC510212-250MG
APOSPC510212-1GEA 1940 EUR InStock
APOSPC510212-1G APOSPC510212-250MG
3,3,3-Trifluoro-2-phenylpropionic acid
3,3,3-Trifluoro-2-phenylpropionic acid
Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,146 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16616839
Numéro CAS: 56539-85-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité