N-[[4-(4-Fluorobenzyl)-2-morpholinyl]methyl]acetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-((4-(4-Fluorobenzyl)morpholin-2-yl)methyl)acetamide
PC510236-100G PC510236-25G
APOSPC510236-100GEA 116 EUR InStock
APOSPC510236-100G APOSPC510236-25G
N-[[4-(4-Fluorobenzyl)-2-morpholinyl]methyl]acetamide
N-[[4-(4-Fluorobenzyl)-2-morpholinyl]methyl]acetamide
Formule: C₁₄H₁₉FN₂O₂
MW: 266,311 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16619692
Numéro CAS: 112913-94-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité