3-Ethoxy-2-fluoropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510249-1G PC510249-250MG PC510249-5G
APOSPC510249-1GEA 794 EUR InStock
APOSPC510249-1G APOSPC510249-250MG APOSPC510249-5G
3-Ethoxy-2-fluoropyridine
3-Ethoxy-2-fluoropyridine
Formule: C₇H₈FNO
MW: 141,143 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18384511
Numéro CAS: 847225-55-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité