Ethyl 2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510288-1G PC510288-5G
APOSPC510288-1GEA 306 EUR InStock
APOSPC510288-1G APOSPC510288-5G
Ethyl 2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetate
Ethyl 2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₀ClFO₂
MW: 216,637 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11045165
Numéro CAS: 340825-20-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité