5-(2-Furyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(furan-2-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC510294-1G PC510294-5G
APOSPC510294-1GEA 245 EUR InStock
APOSPC510294-1G APOSPC510294-5G
5-(2-Furyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole
5-(2-Furyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formule: C₈H₅F₃N₂O
MW: 202,133 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367235
Numéro CAS: 197507-85-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité