Ethyl 2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510329-1G PC510329-250MG PC510329-5G
APOSPC510329-1GEA 713 EUR InStock
APOSPC510329-1G APOSPC510329-250MG APOSPC510329-5G
Ethyl 2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetate
Ethyl 2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetate
Formule: C₁₀H₉BrF₂O₂
MW: 279,078 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16036663
Numéro CAS: 885068-75-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité