3-(Dimethylamino)-4-fluorobenzeneboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (3-(Dimethylamino)-4-fluorophenyl)boronic acid
PC510348-1G PC510348-5G PC510348-250MG
APOSPC510348-1GEA 397 EUR InStock
APOSPC510348-1G APOSPC510348-5G APOSPC510348-250MG
3-(Dimethylamino)-4-fluorobenzeneboronic acid
3-(Dimethylamino)-4-fluorobenzeneboronic acid
Formule: C₈H₁₁BFNO₂
MW: 182,988 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22573089
Numéro CAS: 1186215-34-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité