1-Fluoro-2-propylamine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Fluoropropan-2-amine hydrochloride
PC510357-100MG PC510357-1G PC510357-250MG
APOSPC510357-100MGEA 116 EUR InStock
APOSPC510357-100MG APOSPC510357-1G APOSPC510357-250MG
1-Fluoro-2-propylamine hydrochloride 97%
1-Fluoro-2-propylamine hydrochloride
Formule: C₃H₈FN·ClH
MW: 113,562 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20489620
Numéro CAS: 921602-78-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité