4-Chloro-6-fluoro-2-(trichloromethyl)quinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC51037-1G PC51037-5G
APOSPC51037-1GEA 219 EUR InStock
APOSPC51037-1G APOSPC51037-5G
4-Chloro-6-fluoro-2-(trichloromethyl)quinoline
4-Chloro-6-fluoro-2-(trichloromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₄Cl₄FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684139
Numéro CAS: 927800-47-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité