4-Chloro-2-(trichloromethyl)-8-(trifluoromethyl)quinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC51038-1G PC51038-5G
APOSPC51038-1GEA 219 EUR InStock
APOSPC51038-1G APOSPC51038-5G
4-Chloro-2-(trichloromethyl)-8-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-2-(trichloromethyl)-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₁H₄Cl₄F₃N
MW: 348,963 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179716
Numéro CAS: 91991-76-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité