1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenylprop-2-yl methacrylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenylprop-2-yl 2-methylprop-2-enoate
PC51056-1G PC51056-5G
APOSPC51056-1GEA 114 EUR InStock
APOSPC51056-1G APOSPC51056-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenylprop-2-yl methacrylate
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenylprop-2-yl methacrylate
Formule: C₁₃H₁₀F₆O₂
MW: 312,208 g/mol
Point d'ébullition: 128 °C (5 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19442078
Numéro CAS: 130540-87-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité