Sodium 5H-octafluoropentanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Sodium 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorovalerate
PC51057-1G PC51057-5G
APOSPC51057-1GEA 58.2 EUR InStock
APOSPC51057-1G APOSPC51057-5G
Sodium 5H-octafluoropentanoate
Sodium 5H-octafluoropentanoate
Formule: C₅HF₈O₂·Na
MW: 268.037 g/mol
Point de fusion: 239…241 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00188425
Numéro CAS: 22715-46-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité